Läs mer
Titan Standard För ICP , 1000 μg/ml i H 2 O/0,24 F, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™ Produktkod.: 10417132
Titan Standard För ICP , 1000 μg/ml i H 2 O/0,24 F, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10417132 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
500 mL, Trippelurlakad LDPE-flaska, 500ml
Kvantitet:
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
500ml
Produktkod. 10417132
Brand: SPEX Certiprep PLTI92X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ti1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 16962-40-6, 7732-18-5, 7732-18-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS Min % 0.1, 20.0, 79.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 20.0, 79.9
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris H2O/0.24 F
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O/tr 2.4%F-     1000μg/mL    PLTI9-2Y, -2T, -2X
40% HCl    1000μg/mL    PLTI5-2X
40% HCl    10,000μg/mL    PLTI5-3X
H2O/tr 2.4%F-    10,000μg/mL    PLTI9-3Y, -3X
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Titan Standard För ICP , 1000 μg/ml i H 2 O/0,24 F, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™ >