Läs mer
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M, Fisher Chemical™
Produktkod. 10735911 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10735911
Brand: Fisher Chemical J/8110/08
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 11264
Specifikationer
Förpackning HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
Färg Purple
Kvantitet 500 mL