Läs mer
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Färg | Purple |
| Kvantitet | 100 mL |