Läs mer
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HCl 2M, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL-nummer | 11264 |
| Färg | Purple |
| Kvantitet | 500 mL |