Läs mer
Titanstandard för ICP/MS, Claritas PPT Kvalitet, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ti | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 16962-40-6 |
| Analyscertifikat | Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels. |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | ICP-MS |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösningstyp | Standard Solution |
| Typ | ICP/ICP-MS Standard |
| Lösningsmedel eller matris | Water/Trace F- |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning