Läs mer
Titanium, Ti 5-2-2-4-4, R58650, 65g, ARMI∣MBH
Produktkod. 30313520
Change view
Kvantitet:
65 g
Produktkod. Kvantitet
30313520 65 g
1 options
Produktkod. 30313520 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer IARMTI5224422C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Titanium, Ti 5-2-2-4-4, R58650, 65g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Palladium, Phosphorus, Ruthenium, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zirconium
Kvantitet 65 g
Vikt 65 g
Form Pieces
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Iron: 240 ppm, Ruthenium: 29 ppm, Vanadium: 29 ppm, Cobalt: 18 ppm, Palladium: 18 ppm, Copper: 17 ppm, Niobium: 17 ppm, Tantalum: 17 ppm, Phosphorus: 15 ppm, Tungsten: 13 ppm, Sulfur: 9 ppm, Nickel: 7 ppm, Boron: 6 ppm, Yttrium: 2 ppm, Carbon: 0%, Hydrogen: 0%, Manganese: 0%, Nitrogen: 0%, Oxygen: 0%, Silicon: 0%, Tin: 2%, Zirconium: 2%, Chromium: 4%, Molybdenum: 4%, Aluminium: 5%