Läs mer
Titanium, Ti 5-2-2-4-4, R58650, ARMI∣MBH
Produktkod. 30320317
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
Produktkod. Kvantitet
30320317 1 Ea.
1 options
Produktkod. 30320317 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer IARMTI5224422G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Titanium, Ti 5-2-2-4-4, R58650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Palladium, Phosphorus, Ruthenium, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zirconium
Kvantitet 1 Ea.
Diameter (metrisk) Utsida 40 mm
Form Disc
Tjocklek (metrisk) 19 mm
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Iron: 240 ppm, Ruthenium: 29 ppm, Vanadium: 29 ppm, Cobalt: 18 ppm, Palladium: 18 ppm, Copper: 17 ppm, Niobium: 17 ppm, Tantalum: 17 ppm, Phosphorus: 15 ppm, Tungsten: 13 ppm, Sulfur: 9 ppm, Nickel: 7 ppm, Boron: 6 ppm, Yttrium: 2 ppm, Carbon: 0%, Hydrogen: 0%, Manganese: 0%, Nitrogen: 0%, Oxygen: 0%, Silicon: 0%, Tin: 2%, Zirconium: 2%, Chromium: 4%, Molybdenum: 4%, Aluminium: 5%