Läs mer
Titantråd, 0,5 mm (0,02 tum) diameter, 99,98 % (metallbas)
Produktkod. 11396537
Change view
Kvantitet:
1 m
5 m
Förpackningsstorlek:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396537 1 m 1m
11386537 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000362.G1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Form: ca 0,88 g/m | CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-32-6
Molekylformel Ti
Molekylvikt (g/mol) 47.87
MDL-nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-nyckel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-namn titan
LEDER [Ti]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium
Färg Silver till grått
Utseende Silvergrå tråd
Kvantitet 1 m
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,98 % (metallbaserad bas)
Form Tråd
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.