Läs mer
DiversifiedBiotech Titer toppar med 100 PK.
Produktkod. 30282270
Change view
Kvantitet:
100/förpackning
50/förpackning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30282270 50/förpackning
30282264 100/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30282270 Leverantör DiversifiedBiotech Leverantörsnummer TTOPS50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.00 SEK
    558.51 SEK / Paket med 50
    Save 62.49 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Förskuren mikroplattfilm med polyetenmaterial
  • Förklippt funktion
  • Genomborrad polyeten-mikroplattfilm för att förhindra korsbrunnskontaminering
  • Ändflikar gör filmpositionering och borttagning smidig
  • Titer toppar med 100 PK.
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 50/förpackning
Produkttyp Titer Tops Seals
Lim Akryl
Genomstickningsbar Ja