Läs mer
MP Biomedicals™ Titertek™ Finnpipette™ Multistepper pipettspetsar
Produktkod. 11489615 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Formatera Förpackningsstorlek
11489615 Icke-steril Bulk Paket med 1000
11409625 Sterila Ställ Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489615 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0977943C2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 SEK
    1752.65 SEK / Paket med 1000
    Save 87.35 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Hydrofoba spetsar med mycket låg friktionskoefficient
Specifikt för Titertek™ /Labsystems 8-kanals flerstegspipett
  • Tillverkad av jungfruligt polypropenmaterial
  • Levereras med robotkompatibla (stora mikron) hydrofoba filter för att eliminera instrumentkontamination
  • 96 tips per ställ
  • Volym: 1500 μL
Specifikationer
Volym (metrisk) 1500μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Formatera Bulk