Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Installationssats för automation
Beskrivning
De ProcartaPlex Automation Setup Kit möjliggör installation, testning och validering av instrument för att automatisera avgörande steg i ProcartaPlex 384-brunnars analysprotokoll, såsom vätskehantering och platttvätt, innan du kör en verklig analys med värdefullt prov. Bruksanvisningen beskriver hur man justerar och optimerar en automatiserad magnetisk plattbricka efter behov under ProcartaPlex 384-brunnars analysarbetsflöde för att säkerställa optimal prestanda och undvika pärlförlust.
Varje kit innehåller sex optimeringstester för automatisk tvättning av magnetiska plattor.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Basic och Setup Kit |
| Kvantitet | 6 tester |
| För användning med (utrustning) | FLEXMAP 3 D™ INTELLIFLEX™ |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Innehåll och lagring | •Automation Setup Beads (1X) |