Läs mer
Heidolph™ Titramax 101 Shaker/Blandare
Produktkod. 10101031 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Bana:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10101031 3 mm Varje
1 options
Produktkod. 10101031 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5441130000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12842.50 SEK
    12318.61 SEK / Paket med 1
    Save 523.89 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Titramax 101 Shaker/Mixer är en kompakt och platsbesparande enhet som klarar belastningskapaciteter på 2 kg och plats för fyra mikrotiterplattor.
  • 3 mm vibrationsbana utför skonsam blandning med bästa resultat med större provvolymer
  • Inställbar och steglöst justerbar hastighet från 150 till 1 350 rpm
  • Analog processtimer kan ställas in från 1 till 120 minuter för obevakad drift
  • Akustiskt larm och stängs av vid slutet av timerdrift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Hastighetsintervall 150 till 1350 rpm
Wattal 31 W
Produkttyp Shaker mixer
Bärande kapacitet (engelska) 4.4 lb.
Certifikat och efterlevnad Skyddsklass DIN EN 60529, IP 30
Modell Titramax 101
Timerintervall 1 till 120 min.