Läs mer
Heidolph™ Titramax 100 Shaker
Produktkod. 10324441 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Bana:
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10324441 1,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 10324441 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5441120000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Idealisk för användning i vetenskap, forskning och andra laboratorier, denna Titramax 100 Shaker är en kompakt och utrymmesbesparande enhet som accepterar belastningskapacitet på 2 kg och plats för 4 mikrotiterplattor.
  • Titramax 100 är en kompakt och platsbesparande enhet som klarar belastningskapaciteter på 2 kg och plats för 4 mikrotiterplattor
  • Vibrationsbanan på 1,5 mm utför skonsam blandning med bästa resultat med små provvolymer
  • Ställ in och justera kontinuerligt den variabla hastigheten på den analoga kontrollratten från 150 till 1 350 rpm
  • En analog processtimer möjliggör obevakad drift och kan ställas in från 1 till 120 minuter
  • När den inställda tiden har gått ut ljuder ett akustiskt larm och driften avbryts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 1,5 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Hastighetsintervall 150 till 1350 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 15 W
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Håller 4 Microtiter Tallrikar
Bärande kapacitet (engelska) 4.4 lb.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 122 °F
Mått (LxB) Plattform 220 x 220 mm
Mått (L x B x H) 245 x 310 x 125 mm
Vikt (engelska) 12.1 lb.
Vikt (metrisk) 5.5 kg
Modell Titramax 100
Timerintervall 0 till 120 min., Kontinuerlig