Läs mer
Titrering för Svaveldioxid Mini Titrator, Hanna Instruments™
Produktkod. 11612410
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11612410 100 mL Varje
1 options
*HI84100 Svaveldioxid Mini Titrator har utgått. Den nya versionen är HI84500 Sulphur Dioxide Mini Titrator för vinanalys som har sin egen uppsättning reagenser.
Produktkod. 11612410 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI8410050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
*HI84100 Svaveldioxid Mini Titrator har utgått. Den nya versionen är HI84500 Sulphur Dioxide Mini Titrator för vinanalys som har sin egen uppsättning reagenser.
Används för lågområdesbestämning av svaveldioxid i vin med HI84100 Svaveldioxid Mini Titrator för vinanalys.* Hanna Instruments™ Titrant for Sulphur Dioxide Mini Titrator är förstandardiserad, vilket gör titreringarna snabba, exakta och lätta att utföra.
HI84100 mini titrator är designad för att bestämma fri och total svaveldioxidnivåer i vin genom potentiometrisk titrering. HI3148B ORP-elektroden används för att detektera ändpunkten. HI84100 kan användas med alla viner, inklusive röda, som är svåra att testa med traditionella metoder på grund av svårigheten att observera en distinkt färgförändring när slutpunkten nås.
  • Förstandardiserad titrant
  • Tydligt markerat utgångsdatum och partinummer
  • Lufttät flaska med manipuleringssäker försegling
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 5-6-7758
CAS Min % 1%
CAS Max % 3%
Densitet 1.01
Löslighetsinformation Soluble in water
Odör Odorless
Förpackning Lufttät flaska med manipuleringssäker försegling
pH 12
Kvantitet 100 mL
Flampunkt >60°C
Fysisk form Vätska