Läs mer
SI Analytics™ Titreringstips
Produktkod. 10663222 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,7 mm
0,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10663222 0,8 mm Varje
10287781 0,7 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10663222 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285214265
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Titreringsspetsen är utformad för att fästas på en titrator för att öka precisionen vid titreringsapplicering.
  • Tips för titrator
  • För användning med TITRONIC™ Serier och TitroLine™ Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0,8 mm
Typ Titreringstips
Längd (metrisk) 180 mm