Läs mer
SI Analytics™ Titreringstips
Produktkod. 10253701 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10253701 120 mm Varje
1 options
Produktkod. 10253701 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285213717
I lager
SI Analytics™ Titreringsspets är en koppling för 20 mL och 50 mL byrettcylindrar.
  • 120 mm längd
  • KapillärØ 0,8 mm
  • För 20 mL och 50 mL byrettcylinder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 0,8 mm kapillär
Längd (metrisk) 120 mm