Läs mer
SI Analytics™ Titreringskärl
Produktkod. 10672832 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3 till 10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10672832 3 till 10 ml Varje
1 options
Produktkod. 10672832 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285213499
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
SI Analytics™ Titreringskärl är ett temperaturkontrollerat kärl som har en dubbel mantel med 5 öppningar.
  • Temperaturkontrollerat titreringskärl
  • Dubbel jacka
  • 4 öppningar NS 14.5 och 1 öppning NS 7.5
  • Inkluderar en mikrotitreringsspets med PTFE-insats och gastillförselrör
  • Mikrodesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Titreringskärl
Inkluderar Mikrotitreringsspets med PTFE-insats och gastillförselrör
Storlek 4 x NS 14.5, 1 x NS 7.5
Volym (metrisk) 3 till 10 ml