Beskrivning
- Manuell titrering:
- Titrering med handkontroll (mus)
- Titreringshastigheten kan justeras i fem olika steg för att optimera hastighet och noggrannhet
- Automatisk beräkning av resultat i olika enheter och export till skrivare eller USB minnesenhet
- Automatisk viktregistrering när vågen är ansluten
- Dosering:
- Justerbar dosering och fyllningshastighet för varje metod
- Justerbar fyllning mellan varje dossteg
- Den intelligenta påfyllningsfunktionen kontrollerar om ett doseringssteg är genomförbart utan påfyllning i förväg. Detta minskar felaktiga funktioner under en seriell doseringsprocess
- Omröraranslutning: TM 50, strömförsörjning direkt genom kolvbyrett
- Gränssnitt: 1 x USB-A och 1 x USB-B, 2 x RS-232C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Titronic™ 300 Basic |
| Visningstyp | Grafikkapabel TFT |
| För användning med (applikation) | För applikationer i labbet, där hög precision och flexibilitet krävs |
| Inkluderar | Magnetisk omrörare |
| Modell | T 300/20 M2 |
| Upplösning | Skärmupplösning: 0,005-0,025 ml; Byrettupplösning: 8000 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivning | 10 °C till 40 °C |
| Bredd (metrisk) | 13.5 cm |
| Djup (metriskt) | 20,5 cm |