Läs mer
BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-Top Burette
Produktkod. 10175324 Handla allt Brand Produkter
Change view
Noggrannhet:
18 μl (0,07 %)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Noggrannhet Förpackningsstorlek
10175324 18 μl (0,07 %) Varje
1 options
Produktkod. 10175324 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 4760451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12729.29 SEK
    11814.96 SEK / Paket med 1
    Save 914.33 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Den första flaskbyretten som uppfyller klass A-gränsvärden för fel för glasbyretter
  • Utmärker sig genom enkel titrering, en kompakt design, utmärkt precision, en utbytbar doseringsenhet och ett valfritt PC-gränssnitt
  • Du kan använda Titrette™ till att titrera snabbt och tillförlitligt, även med begränsat utrymme och oberoende av tillgängliga elanslutningar - i laboratoriet, i produktionen eller på fältet
  • Innehåller en enkel och effektiv design för fäste på flaska
  • Separata knappar för på/av, paus och CLEAR för att tömma displayen och välja funktion
  • Halkfria handhjul och en mjukgående precisionsväxelsats för snabb eller dropptitrering gör hanteringen pålitlig och särskilt enkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 18 μl (0,07 %)
Variationskoefficient 6 μl (0,025 %)
Volym (metrisk) Ej tillämpligt eftersom enheten fungerar enligt Soxhlet-Henkel
Gränssnitt Utan
Modell Enligt Soxhlet-Henkel