Läs mer
BRAND™ Titrette™ Utmatningscylinder med ventilblock
Produktkod. 11653219 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Titrette™ 25 ml, från serienummer 01K
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11653219 Titrette™ 25 ml, från serienummer 01K Varje
1 options
Produktkod. 11653219 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 707535
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strukturell förändring från serienummer 01K
Monteringen av titreringsröret till ventilblocket har ändrats. Vid beställning av reservdelar ska serienumret anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Titrette™ 25 ml, från serienummer 01K
Inkluderar Ventilblock