Läs mer
BRAND™ Titrette™ Titreringsrör
Produktkod. 11643219 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Serienummer 01K
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11643219 Serienummer 01K Varje
1 options
Produktkod. 11643219 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 707529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 SEK
    680.36 SEK / Paket med 1
    Save 26.64 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Titreringsrör med skruvlock för Titrette™
  • Titreringsrör för Titrettes
  • Vänligen notera serienumret på din Titrette™ eller doseringscylinder
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Volym (metrisk) 25 till 50 ml
    För användning med (utrustning) Serienummer 01K
    Inkluderar Integrerad utlopps-/recirkulationsventil