Läs mer
Titriplex™ IV, Supelco™
Produktkod. 15895140
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15895140 25 g 25g
15805150 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15895140 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1084240025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125572-95-4
Specifikationer
Smältpunkt 213°C
MDL-nummer MFCD00149243
Kvantitet 25 g
Synonym Titriplex™ IV, 1,2-Cyclohexanediamine-N,N,N′N′-tetraacetic acid, 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid, 1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, Titriplex™ IV
Molekylvikt (g/mol) 346.33 (anhydrous basis)