Läs mer
Titriplex™ V, Supelco™
Produktkod. 15897670
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15897670 100 g 100g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Produktkod. 15897670 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1084260100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
For analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 67-43-6
Smältpunkt >206°C (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00004289
Kvantitet 100 g
Synonym Titriplex™ V, Titriplex™ V
Molekylvikt (g/mol) 393.35