Läs mer
Titriplex™ VI, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 240°C to 245°C (decomposes) |
| MDL-nummer | MFCD00004291 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Titriplex™ VI, 3,6-Dioxaoctamethylenedinitrilotetraacetic acid, Ethylenedioxybis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, Bis(aminoethyl)glycolether-N,N,N,N′-tetraacetic acid, Ethylene glycol-bis (β-amino ethyl ether)-N,N′-tetraacetic acid, Titriplex™ VI |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.35 |
| Kvalitet | Research |