Läs mer
SI Analytics TitroLine™ 5000 med 20 ml grundläggande doseringsenhet
Produktkod. 15334408 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
20 ml Grunddoseringsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15334408 20 ml Grunddoseringsenhet Varje
1 options
Produktkod. 15334408 Leverantör SI Analytics Leverantörsnummer 285225850
Beräknad leverans: 10-12-2026
TitroLine™ 5000 med 20 ml doseringsbasenhet med Ag-elektrod idealisk för användning i många laboratorie- och vetenskaps- och forskningsmiljöer.
  • TitroLine™ 5000 med 20 ml doseringsbasenhet med Ag-elektrod
  • Automatiska titratorer TitroLine™ 5 000
  • Mycket kompakt ny titrator för enkla rutintitreringar
  • Titrering till pH, mV ochμ En slutpunkt (2 EP)
  • Titrering till en ekvivalenspunkt (pH och mV) med dynamisk eller linjär titreringstillägg
Typiska applikationer för TitroLine™ 5000:
  • Salthalt i livsmedel (ost, sojasås, ketchup)
  • Total syra i vin och drycker
  • Kväve enligt Kjeldahl
  • Klorid i dricksvatten och andra prover
  • Alkalinitet (p + m-värde)
  • FOS/TAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TitroLine™ 5000 bänktitrator
För användning med (utrustning) 20 ml Grunddoseringsenhet
Modell TitroLine™ 5 000