Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 5000 automatisk titrator
Produktkod. 15362367 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Modell:
Titrator, 20 ml doseringsenhet
Titrator, 50 ml doseringsenhet
Typ:
Automatisk titrator
Titrator med elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Typ Förpackningsstorlek
15362367 Titrator, 20 ml doseringsenhet Automatisk titrator Varje
15314408 Titrator, 50 ml doseringsenhet Automatisk titrator Varje
15324408 Titrator, 50 ml doseringsenhet Titrator med elektrod Varje
15398293 Titrator, 20 ml doseringsenhet Titrator med elektrod Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15362367 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285225770
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller
Cat. No. 15314408 - TitroLine 5000 with 20mL dosing unit
Ready to use assembled 20mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
Cat. No. 15324408 - TitroLine 5000 with 50mL dosing unit
pH electrode and buffer set, with ready to use assembled 50mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
Få enkelt exakta och snabba resultat utan behov av utbildning eller kunskap om automatisk titrering. SI Analytics™ TitroLine™ SI 5000 automatisk titrator är förstahandsvalet om du söker en lättanvänd automatisk titrator för alla tillämpningar.
  • Högupplöst pH/mV-mätningsingång för pH-, ORP-, silver- och andra mV-elektroder
  • pH/mV-ingång med elektroduttag enligt DIN 19 262 eller ytterligare med BNC-uttaginsats (Z 860)
  • Pt 1000 och NTC 30 temperaturmätningsingång (uttag 2 x 4 mm) för automatisk temperaturkompensation
  • Förinstallerade standardmetoder för FOS/TAC, alkalinitet, total surhet i drycker, klorid
  • Enheten styrs med knapparna på själva enheten, kontrollern TZ 3880 och valfritt PC-tangentbord (USB)
  • Grafikkapabel TFT-skärm
  • Linjär och dynamisk titrering till ekvivalenspunkter
  • Titrering till pH- och mV-slutpunkter
  • Omröraranslutning: TM 50 strömförsörjning direkt via kolvbyrett
  • Högupplöst pH/mV-mätningsingång för pH-, ORP-, silver- och andra mV-elektroder
  • Samma manuella titrerings- och doseringsfunktion som kolvbyretten Titronic™ 300
  • Typiska tillämpningar:
    • pH-värde, alkalinitet (p+m-värde)
    • FOS/TAC
    • Totalt Kjeldahl-kväve
    • Permanganatindex och COD
    • Klorid i avloppsvatten
Certifikat
CE-märkning: EMC: 2004/108/EG; säkerhet EG-direktiv 2006/95
Uppfyllande
ISO 8655, del 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 8655, del 6, CE-märkning: EMC: 2004/108/EG; säkerhet EG- Direktiv 2006/95
Kontakttyper 1 x USB-A och 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
Beskrivning Automatisk titrator
Visningstyp Grafikkapabel TFT
Typ Automatisk titrator
För användning med (applikation) Bestäm klorid i avloppsvatten, permanganatindex och COD, totalt Kjeldahl-kväve, FOS/TAC, pH-värde, alkalinitet
Inkluderar Grundenhet utan elektrod, med färdigmonterad 50 ml-doseringsenhet, manuell kontroller, titreringsklämma, stativstav, magnetomrörare TM 50 och strömförsörjning 100–240 V
Modell Titrator, 20 ml doseringsenhet
Upplösning Skärmupplösning: 0,005 till 0,025 ml; Byrettupplösning: 8000
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C
Bredd (metrisk) 13.5 cm
Djup (metriskt) 20.5 cm
Elektriska krav 100 till 240 V; 50/60 Hz, strömingång 30 VA
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz