Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 5000 automatisk titrator
Produktkod. p-7070894 Handla allt SI Analytics Produkter
Modell:
Titrator, 20 ml doseringsenhet
Titrator, 50 ml doseringsenhet
Typ:
Titrator med elektrod
Titroline Lätt K
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15314408
Brand: SI Analytics™ 285225760
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Cat. No. 15314408 - TitroLine 5000 with 20mL dosing unit
Ready to use assembled 20mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
Cat. No. 15324408 - TitroLine 5000 with 50mL dosing unit
pH electrode and buffer set, with ready to use assembled 50mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
Få enkelt exakta och snabba resultat utan behov av utbildning eller kunskap om automatisk titrering. SI Analytics™ TitroLine™ SI 5000 automatisk titrator är förstahandsvalet om du söker en lättanvänd automatisk titrator för alla tillämpningar.
  • Högupplöst pH/mV-mätningsingång för pH-, ORP-, silver- och andra mV-elektroder
  • pH/mV-ingång med elektroduttag enligt DIN 19 262 eller ytterligare med BNC-uttaginsats (Z 860)
  • Pt 1000 och NTC 30 temperaturmätningsingång (uttag 2 x 4 mm) för automatisk temperaturkompensation
  • Förinstallerade standardmetoder för FOS/TAC, alkalinitet, total surhet i drycker, klorid
  • Enheten styrs med knapparna på själva enheten, kontrollern TZ 3880 och valfritt PC-tangentbord (USB)
  • Grafikkapabel TFT-skärm
  • Linjär och dynamisk titrering till ekvivalenspunkter
  • Titrering till pH- och mV-slutpunkter
  • Omröraranslutning: TM 50 strömförsörjning direkt via kolvbyrett
  • Högupplöst pH/mV-mätningsingång för pH-, ORP-, silver- och andra mV-elektroder
  • Samma manuella titrerings- och doseringsfunktion som kolvbyretten Titronic™ 300
  • Typiska tillämpningar:
    • pH-värde, alkalinitet (p+m-värde)
    • FOS/TAC
    • Totalt Kjeldahl-kväve
    • Permanganatindex och COD
    • Klorid i avloppsvatten
Certifikat
CE-märkning: EMC: 2004/108/EG; säkerhet EG-direktiv 2006/95
Uppfyllande
ISO 8655, del 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 8655, del 6, CE-märkning: EMC: 2004/108/EG; säkerhet EG- Direktiv 2006/95
Kontakttyper 1 x USB-A och 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
Beskrivning Automatisk titrator
Visningstyp Grafikkapabel TFT
Typ Titroline Lätt K
För användning med (applikation) Bestäm klorid i avloppsvatten, permanganatindex och COD, totalt Kjeldahl-kväve, FOS/TAC, pH-värde, alkalinitet
Inkluderar Basic unit without electrode, with ready to use assembled 20 ml dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100-240 V
Modell Titrator, 50 ml doseringsenhet
Upplösning Skärmupplösning: 0,005 till 0,025 ml; Byrettupplösning: 8000
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C
Bredd (metrisk) 13.5 cm
Djup (metriskt) 20.5 cm
Elektriska krav 100 till 240 V; 50/60 Hz, strömingång 30 VA
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz