Beskrivning
- Som regel räcker 10 - 15 användarmetoder för de flesta krav. Men ibland behöver man lite mer kapacitet. De TitroLine™ 7000 kan lagra upp till 50 användarmetoder.
- Högsta säkerhet för mätning och kalibrering genom trådlös sensorigenkänning för TitroLine™ SI Analytics ID-elektroder.
- De nya elektroderna med säker identifiering skickar sina specifika data trådlöst till titratorn. Därför TitroLine™ 7000 använder alltid rätt kalibreringsdata. Felaktiga mätningar är uteslutna.
- Med ett pH stat applicering ett givet pH justeras först och hålls sedan konstant vid en viss tidpunkt med en syra eller en bas. pH stat titrering tillämpas på t.ex
- bestämningen av enzymaktiviteten
- pH stat eluering av jordprov vid pH 4
- övervakning av pH-värdet under kemisk syntes
- Det är möjligt att detektera och beräkna upp till 2 ekvivalenspunkter under en titrering. Tack vare detta är det möjligt att även bestämma kalcium- och magnesiumhårdheten istället för bara den totala hårdheten.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bänktitrator |
| Inkluderar | Brun glasflaska för titreringsreagens, GL 45 och S 40 flaskadapter, slangar, dropprör och titreringsspets. |
| Material | Polypropen |
| Modell | TL 7000-M1/20 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivning | 10 °C till 40 °C |
| Längd (metrisk) | 45 cm |
| Bredd (metrisk) | 15.3 cm |
| Djup (metriskt) | 29.6 cm |