Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 Basic Unit Model TL 7000-M1
Produktkod. 15228954 Handla allt SI Analytics Produkter
Inkluderar:
Magnetomrörare TM235
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15228954
Brand: SI Analytics™ 285220120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Har högsta säkerhet för mätning och kalibrering genom trådlös sensorigenkänning för ID-elektroder. SI Analytics™ TitroLine™ 7000 Basic Unit Model TL 7000-M1 har generella titreringsegenskaper men erbjuder förbättrad prestanda.
  • Som regel räcker 10 - 15 användarmetoder för de flesta krav. Men ibland behöver man lite mer kapacitet. De TitroLine™ 7000 kan lagra upp till 50 användarmetoder.
  • Högsta säkerhet för mätning och kalibrering genom trådlös sensorigenkänning för TitroLine™ SI Analytics ID-elektroder.
  • De nya elektroderna med säker identifiering skickar sina specifika data trådlöst till titratorn. Därför TitroLine™ 7000 använder alltid rätt kalibreringsdata. Felaktiga mätningar är uteslutna.
  • Med ett pH stat applicering ett givet pH justeras först och hålls sedan konstant vid en viss tidpunkt med en syra eller en bas. pH stat titrering tillämpas på t.ex
    • bestämningen av enzymaktiviteten
    • pH stat eluering av jordprov vid pH 4
    • övervakning av pH-värdet under kemisk syntes
  • Det är möjligt att detektera och beräkna upp till 2 ekvivalenspunkter under en titrering. Tack vare detta är det möjligt att även bestämma kalcium- och magnesiumhårdheten istället för bara den totala hårdheten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Typ TitroLine 7000 Basic Unit
Inkluderar Magnetomrörare TM235
Material Polypropen
Modell TL 7000-M1
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (metrisk) 15.3 cm
Djup (metriskt) 29.6 cm
Spänning 100 till 240 V
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis