Läs mer
SI Analytics TitroLine™ TL 7000-M2/20
Handla allt SI Analytics Produkter
Volymprov (metriskt).:
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Den briljanta TFT-skärmen möjliggör perfekt avläsning även från sidan.
- De intelligenta utbytbara enheterna lagrar alla relevanta reagens- och enhetsdata
- Den automatiska trådlösa igenkänningen av SCHOTT™ Instruments
- ID-elektroder garanterar noggrann kalibrering och mätningar
- 3 USB- och 2 RS-232-portar gör det möjligt att ansluta t.ex USB-tangentbord, USB-skrivare, USB-lagringsmedia, omrörare, våg, PC och annat
- SI Analytics instruments
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | TitroLine 7000 Basic Unit |
| Inkluderar | Brun glasflaska för titrant, GL 45 och S 40-flaskadapter, slangar, dropprör och titreringsspets. Med pH-kombinationselektrod IL-pHT-A120MF-DIN-N och buffertset |
| Material | Polypropen |
| Modell | TL 7000-M2/20 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivning | 10 °C till 40 °C |
| Volymprov (metriskt). | 20 mL |
| Längd (metrisk) | 45 cm |
| Bredd (metrisk) | 15.3 cm |
| Djup (metriskt) | 29.6 cm |