Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 med magnetomrörare
Handla allt SI Analytics Produkter
Modell:
TitroLine 7000
TitroLine 7000, 10 ml
TitroLine™ 7000
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- pH/mV-ingång med 24 bitars omvandlare Elektroduttag enligt DIN 19 262 eller ytterligare med BNC-uttag infoga RFID-mottagare för SI Analytics ID-elektroder
- Med magnetomrörare TM 235
- Ventil: PTFE/ETFE
- Cylinder: borosilikatglas 3.3
- Slangar: FEP, blå
- Högupplöst pH/mV-elektrod och temperaturingångar för pH, ISE, redox (ORP) eller fotometriska titreringar
- Polariserbar elektrodingång för inställda ändpunktstitreringar (dödstopp)
- Linjärt (fast incement) och dynamiskt ekvivalenspunktstitreringsläge
- Titrationen till pH/mV ochμ A-slutpunkt
- Manuellt titreringsläge och rutinmässiga doseringsuppgifter är också tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | Färg online grafik |
| Typ | Potentiometric Titrator |
| Inkluderar | 10 mL utbytbar enhet WA 10, med brun glasflaska för titrant, GL 45 och S 40-flaskadapter, tuber, dropprör och titreringsspets |
| Material | Polypropen |
| Modell | TitroLine 7000, 10 ml |
| Precision | 0,05 till 0,07 % |
| Område (pH) | -3 till 18 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivning | 10 °C till 40 °C |