Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 med magnetomrörare
Produktkod. 13456979 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Modell:
TitroLine 7000
TitroLine 7000, 10 ml
TitroLine 7000, 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
13456979 TitroLine 7000, 50 ml Varje
15534923 TitroLine 7000 Varje
13456768 TitroLine 7000, 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13456979 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285220160
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 med magnetomrörare är en idealisk startanordning för potentiometrisk titrering med potential för expansion och automatisering.
  • pH/mV-ingång med 24-bitars transduktör Elektroduttag enligt DIN 19 262 eller mer med BNC-uttag och RFID-mottagare för SI Analytics ID-elektroder
  • Med magnetomrörare TM 235
  • Ventil: PTFE/ETFE
  • Cylinder: borosilikatglas 3.3
  • Slangar: FEP, blå
  • Högupplösta pH/mV-elektroder och temperaturingångar för pH-, ISE-, redox- (ORP) eller fotometriska titrationer
  • Polariserbar elektrodingång för inställda ändpunktstitrationer (dead-stop)
  • Linjär (fast incement) och dynamisk ekvivalenspunkttitreringsmetod
  • Titrationen till pH/ mV och μA-Endpoint
  • Manuellt titreringsläge och rutinmässiga doseringsuppgifter finns också tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visningstyp Färg online grafik
Typ Potentiometrisk titrator
Inkluderar 50 ml utbytbar enhet WA 50, med brun glasflaska för titrant, GL 45 och S 40-flaskadapter, tuber, dropprör och titreringsspets
Material Polypropen
Modell TitroLine 7000, 50 ml
Precision 0,05 till 0,07 %
Område (pH) -3 till 18
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C
Mått (L x B x H) 29.6 x 15.3 x 45 cm