Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 KF spår M1 Titrator
Produktkod. 15146052 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Typ:
Coulometrisk KF-Titrator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15146052 Coulometrisk KF-Titrator Varje
1 options
Produktkod. 15146052 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285220860
Beräknad leverans: 14-12-2026
Öka precisionen med fullfärgsskärm med hög synlighet och standardmetoder för olika applikationer. SI Analytics™ TitroLine™ 7500 KF trace M1 Titrator har allmänna titreringsegenskaper men erbjuder förbättrad prestanda.
  • Fullfärgsskärm kan enkelt ses på avstånd och extrema vinklar
  • Spara resultat via USB port (PDF- och CSV-format)
  • Inkluderar standardmetoder för olika applikationer (titer, blankvärde, 1 eller 2 komponent reagens)
  • Titreringsstativ hanterar tillsatsen av lösningsmedel och titrerad provextraktion
  • Noggrannhet: 0,3 % vid 1 mg vatten
  • Inkluderar: Coulometrisk KF-titrator, leveransomfattning: titreringsenhet, generatorelektrod TZ 1752 utan membran, TM 235 KF titreringsstativ med integrerad omrörare och pump, titreringskärl TZ 1754, mikrodubbel platinaelektrod KF 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Coulometrisk KF-Titrator
Modell TL 7500 KF spår M1
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C
Bredd (metrisk) 15.3 cm
Djup (metriskt) 29.6 cm