Description
- TitroLine™ 7500 KF-spårning M4
- TitroLine™ 7500 KF-spåret är specialisten för låga vattenhalter
- Snabbt, enkelt och precist
- Med standardmetoder för olika tillämpningar (titerbestämning, tomt värde…)
- Hög, synlig fullfärgsdisplay, som lätt kan ses på avstånd och från extrema vinklar
- Lagring av resultat via USB port (PDF- och CSV-format)
Specifications
Specifications
| Typ | Bänktitrator |
| För användning med (utrustning) | Titratorenhet, generatorelektrod TZ 1753 med membran, TM 235 KF titreringsstativ med integrerad omrörare och pump, titreringskärl TZ 1754, mikrodubbel platinaelektrod KF 1150 |
| Inkluderar | Titratorenhet, generatorelektrod TZ 1753 med membran, TM 235 KF titreringsstativ med integrerad omrörare och pump, titreringskärl TZ 1754, mikrodubbel platinaelektrod KF 1150 |