Beskrivning
- Snabbt, enkelt och exakt
- Med standardmetoder för olika tillämpningar (titerbestämning, blankvärde… )
- Hög synlig fullfärgsskärm, som enkelt kan ses på avstånd och extrema vinklar
- Lagring av resultat via USB port (PDF och CSV-format)
- Med intelligenta utbytbara moduler (endast TitroLine™ 7500 KF)
- Applikationer för TitroLine 7500™ KF: KF-volym, död-stopp-titrering (SO 2 , bromtal)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 8655 |
| Typ | Volumetrisk KF-Titrator |
| För användning med (utrustning) | KF-volym, död-stopp-titrering (SO2,bromtal). |
| Inkluderar | Utbytbar modul WA 20 |
| Material | Polypropen |
| Modell | TL 7500 KF 20 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivning | 10 °C till 40 °C |
| Längd (metrisk) | 45 cm |
| Bredd (metrisk) | 15.3 cm |
| Djup (metriskt) | 29.6 cm |
| Visa mer |