Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 volymetriska titratorer
Produktkod. 15157982 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Inkluderar:
Utbytbar modul WA 05
Utbytbar modul WA 10
Utbytbar modul WA 20
Modell:
TL 7500 KF 05
TL 7500 KF 10
TL 7500 KF 20
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Modell Förpackningsstorlek
15157982 Utbytbar modul WA 05 TL 7500 KF 05 Varje
13486768 Utbytbar modul WA 10 TL 7500 KF 10 Varje
13487418 Utbytbar modul WA 20 TL 7500 KF 20 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15157982 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285220810
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Enkelt och exakt, med standardmetoder för olika applikationer. SI Analytics™ TitroLine™ 7500 Volumetric Titrator erbjuder mer prestanda och är den volumetriska generalisten för ett brett användningsområde.
  • Snabbt, enkelt och exakt
  • Med standardmetoder för olika tillämpningar (titerbestämning, blankvärde… )
  • Hög synlig fullfärgsskärm, som enkelt kan ses på avstånd och extrema vinklar
  • Lagring av resultat via USB port (PDF och CSV-format)
  • Med intelligenta utbytbara moduler (endast TitroLine™ 7500 KF)
  • Applikationer för TitroLine 7500™ KF: KF-volym, död-stopp-titrering (SO 2 , bromtal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 8655
Typ Volumetrisk KF-Titrator
För användning med (utrustning) KF-volym, död-stopp-titrering (SO2,bromtal).
Inkluderar Utbytbar modul WA 05
Material Polypropen
Modell TL 7500 KF 05
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (metrisk) 15.3 cm
Djup (metriskt) 29.6 cm
Spänning 100 till 240 V