Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 volymetriska titratorer
Produktkod. p-8012654 Handla allt SI Analytics Produkter
Inkluderar:
Utbytbar modul WA 05
Utbytbar modul WA 10
Utbytbar modul WA 20
Modell:
TL 7500 KF 05
TL 7500 KF 10
TL 7500 KF 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15157982
Brand: SI Analytics™ 285220810
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enkelt och exakt, med standardmetoder för olika applikationer. SI Analytics™ TitroLine™ 7500 Volumetric Titrator erbjuder mer prestanda och är den volumetriska generalisten för ett brett användningsområde.
  • Snabbt, enkelt och exakt
  • Med standardmetoder för olika tillämpningar (titerbestämning, blankvärde… )
  • Hög synlig fullfärgsskärm, som enkelt kan ses på avstånd och extrema vinklar
  • Lagring av resultat via USB port (PDF och CSV-format)
  • Med intelligenta utbytbara moduler (endast TitroLine™ 7500 KF)
  • Applikationer för TitroLine 7500™ KF: KF-volym, död-stopp-titrering (SO 2 , bromtal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 8655
Typ Volumetrisk KF-Titrator
För användning med (utrustning) KF-volym, död-stopp-titrering (SO2,bromtal).
Inkluderar Utbytbar modul WA 05
Material Polypropen
Modell TL 7500 KF 05
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (metrisk) 15.3 cm
Djup (metriskt) 29.6 cm
Spänning 100 till 240 V