Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 7750
Produktkod. 13496768 Handla allt SI Analytics Produkter
Modell:
TitroLine 7750 KF-sats
TitroLine™ 7750
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13496768
Brand: SI Analytics™ 285220250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 är allroundmaskinen för både potentiometrisk titrering och volymetrisk KF-titrering.
  • pH/mV-ingång med 24 bitars omvandlare Elektroduttag enligt DIN 19 262 eller ytterligare med BNC-uttag infoga RFID-mottagare för SI Analytics ID-elektroder
  • Anslutning (μ A) för dubbla platinaelektroder Polarisationsspänning justerbar från 40 till 220 mV
  • Mycket synlig fullfärgsskärm, som enkelt kan ses på avstånd och extrema vinklar Med nya utbytbara moduler där alla relevanta reagens- och enhetsdata kan lagras
  • Utbyggbar tack vare 2 x USB-värd, 1 x USB-PC, 1 x LAN och 2 x RS232-portar
  • Anslutbara är t.ex USB tangentbord, USB skrivare, streckkodsläsare, USB flashenheter, vågar, PC och ytterligare enheter som kolvbyretter och provväxlare
  • Lagring av resultat via USB eller LAN-anslutning, inklusive metodöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Stativ, TZ 1510, elektrodklämma Z 305, handkontroll TZ 3880
Material Polypropen
Modell TitroLine™ 7750
Område (pH) -3 till 18
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C