Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 7750
Produktkod. 15524923 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Modell:
TitroLine 7750
TitroLine 7750 KF-kit
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15524923 TitroLine 7750 KF-kit Varje
13496768 TitroLine 7750 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15524923 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285220950
Beräknad leverans: 09-11-2026
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 är allroundmaskinen för både potentiometrisk titrering och volymetrisk KF-titrering.
  • pH/mV-ingång med 24 bitars omvandlare Elektroduttag enligt DIN 19 262 eller ytterligare med BNC-uttag infoga RFID-mottagare för SI Analytics ID-elektroder
  • Anslutning (μ A) för dubbla platinaelektroder Polarisationsspänning justerbar från 40 till 220 mV
  • Mycket synlig fullfärgsskärm, som enkelt kan ses på avstånd och extrema vinklar Med nya utbytbara moduler där alla relevanta reagens- och enhetsdata kan lagras
  • Utbyggbar tack vare 2 x USB-värd, 1 x USB-PC, 1 x LAN och 2 x RS232-portar
  • Anslutbara är t.ex USB tangentbord, USB skrivare, streckkodsläsare, USB flashenheter, vågar, PC och ytterligare enheter som kolvbyretter och provväxlare
  • Lagring av resultat via USB eller LAN-anslutning, inklusive metodöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar KF tillbehör: grundläggande titratorenhet, utbytesenhet WA 20, TM 235 KF titreringsställ med integrerad omrörare och pump, titreringskärl TZ 1770, mikrodubbel platinaelektrod KF 1100 och startkit
Material Polypropen
Modell TitroLine 7750 KF-kit
Område (pH) -3 till 18
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C