Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 KF Modul Titrator med 10 mL utbytbart huvud
Produktkod. 15514923 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Område (pH):
-3,0 till 18,00 till 0,002± 1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
15514923 -3,0 till 18,00 till 0,002± 1 Varje
1 options
Produktkod. 15514923 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285220940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126690.00 SEK
    105537.26 SEK / Paket med 1
    Save 21152.74 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Automatisk titrator för utbytbara huvuden för både potentiometrisk titrering och volumetrisk KF-titrering. De TitroLine™ 7750 kombinerar funktionerna hos den potentiometriska titratorn TitroLine™ 7000 och den volymetriska Karl Fischer titrator TitroLine™ 7500.
  • Hög synlighet, fullfärgsskärm lätt att se från avstånd och extrema vinklar
  • Reagensdata lagras säkert i intelligenta och utbytbara moduler
  • Inkluderar upp till tre USB , ett LAN och två RS232-portar för utbyggnad och anslutning av enheter
  • Exportera resultat som PDF eller CSV, även till nätverk
  • Automatisk trådlös igenkänning av SI Analytics ID-elektroder garanterar noggrann kalibrering och mätningar
  • Högupplöst pH/mV-elektrod och temperaturingångar för pH, ISE, redox (ORP) eller fotometriska titreringar
  • Perfekt för icke-vattenhaltig titrering såsom syra- och bastal i oljor (TAN och TBN)
  • Polariserbar elektrodingång för inställda ändpunktstitreringar (dödstopp + KF)
  • Linjär (fast inkrement) och dynamisk ekvivalenspunkttitreringsläge och titrering till slutpunkter
  • pH Stat titreringar
  • Volumetriska KF-titreringar
  • Enkel och kontinuerlig mätning
  • Formelredigerare för individuella beräkningar
  • Användarhantering/lösenord
  • Titrering med ny fotometrisk sensor OptiLine 6
  • Dosering med upp till två anslutna kolvbyretter per metod
  • Titrering med extern kolvbyrett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EMC-kompatibilitet enligt rådets direktiv: 2004/108/EG; tillämpade harmoniserade standarder: EN 61326-1:2006; Lågspänningsdirektiv enligt rådets direktiv 2006/95/EG Testgrundlag EN 61 010, del 1
Information om datahantering 3 x USB (2 x USB-A och 1 x USB-B), 2 x RS-232-C och 1 x LAN
Inkluderar Grundenhet med 10 utbytbara huvuden, TM 235 KF titreringsställ med integrerad omrörare och pump, titreringskärl TZ 1770, mikro dubbel platinaelektrod KF 1100, startsats, strömförsörjning 100 till 240 V
Ingångar pH/mV-ingång med 24 bitars givare. Elektroduttag enligt DIN 19 262 eller BNC med RFID-mottagare för SI Analytics ID-elektroder
Material Polypropenhölje, polyesterbelagd tangentbord
Strömförsörjning 100 till 240 V; 50/60 Hz, effektingång: 30 VA
Räckvidd (mV) -2000 till +2000 till 0,1± 1
Område (pH) -3,0 till 18,00 till 0,002± 1
Relativ luftfuktighetsintervall Max. 80 % för temperaturer upp till 31 °C, linjär minskning ner till 50 % relativ luftfuktighet vid en temperatur på 40 °C
Upplösning 20 000 steg
Omrörarsondhastigheter 50 till 1000 U/min.
Temperaturområde (metriskt) Pt 1000 till 75 °C till 95 °C / NTC 30 KOhm -40 °C till +125 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C
Mått (L x B x H) 250 x 80 x 130 mm (höjd utan stativstång)
Spänning 100/240 V, strömingång: 30 VA
Frekvens 50/60 Hz