Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ 7800
Produktkod. 15584923 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15584923 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 15584923 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285221030
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
SI Analytics™ TitroLine™ 7800 förbättrar de universella funktionerna i TitroLine™ 7750 med tillägg IDS mätingång.
  • pH/mV-ingång med 24 bitars omvandlare Elektroduttag enligt DIN 19 262 eller ytterligare med BNC-uttag infoga RFID-mottagare för SI Analytics ID-elektroder
  • Ventil: PTFE/ETFE
  • Cylinder: borosilikatglas 3.3 (DURAN™ )
  • Slangar: FEP, blå
  • Mycket synlig fullfärgsskärm, som lätt kan ses på avstånd och extrema vinklar
  • Med nya utbytbara moduler där alla relevanta reagens- och enhetsdata kan lagras
  • Utbyggbar tack vare 2 x USB-värd, 1 x USB-PC, 1 LAN och 2 x RS232-portar. Anslutbara är t.ex USB tangentbord, USB skrivare, streckkodsläsare, USB flash-enheter, balanser, PC och vidare SI Analytics enheter som kolvbyretter och provväxlare
  • Lagring av resultat med hjälp av via USB port (PDF– och CSV-format) inklusive metodöverföring
  • Med standardmetoder för potentiometrisk och KF-titrering
  • Andra digitala mätporten för intelligenta digitala sensorer (IDS )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (mV) 0,1/0,1 =± 1 Digital
Visningstyp 3,5 tum -1/4 VGA TFT-skärm med 320x240 pixlar
Inkluderar Två mätingångar, magnetomrörare och TitriSoft 3.2
Material Polypropen
Modell TitroLine™ 7800
Temperatur (metrisk) Drift -40 °C till +125 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivning 10 °C till 40 °C
Mått (L x B x H) 29.6 x 15.3 x 45 cm