Läs mer
SI Analytics TitroLine 7800 Basic Unit
Codice prodotto. 15554923 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Typ:
Bänktitrator
Dimensione della confezione:
Varje
Codice prodotto. Typ Dimensione della confezione
15554923 Bänktitrator Varje
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15554923 Fornitore SI Analytics N. del fornitore 285220980
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Robust, pålitlig, färdig att använda, allrounder för potentiometrisk titrering med en extra digital mätingång.
  • Kan även användas som volumetrisk KF-titrator
  • Hög synlig fullfärgsskärm, som enkelt kan ses på avstånd och extrema vinklar
  • Med intelligenta utbytbara moduler och lagring av alla relevanta reagensdata
  • Inkluderar två USB-A, en USB-B, två RS-232 och en LAN-port för expansion och anslutning av enheter som tangentbord, skrivare, streckkodsläsare, minnesstickor, vågar, PC och ytterligare SI Analytics enheter
  • Lagring av resultat via USB port (PDF och CSV-format) inklusive metodöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kontakttyper Lagring av resultat via USB port (PDF och CSV-format) inklusive metodöverföring
Typ Bänktitrator
Inkluderar Inkluderar två USB-A, en USB-B, två RS-232 och en LAN-port för expansion och anslutning av enheter som tangentbord, skrivare, streckkodsläsare, minnesstickor, vågar, PC och ytterligare SI Analytics enheter.
Modell TitroLine 7800 Basic Unit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.