Läs mer
SI Analytics™ TitroLine™ Titratorer i 7800-serien
Produktkod. 15564923 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
15564923 0 till 14 Varje
1 options
Produktkod. 15564923 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285220990
Beräknad leverans: 10-11-2026
De TitroLine™ 7800 är en universell titrator med digital sensorteknologi med förbättrade metoder för potentiometrisk och KF-titrering
  • Universal potentiometrisk titrator med analog och IDS digital sensorteknik för bestämning av pH- och ORP-värden
  • Exceptionell högsynt färggrafisk display för visning även i extrema vinklar
  • Tydlig grafisk representation av titreringskurvor
  • Förinstallerade standardmetoder för potentiometrisk och KF-titrering
  • USB anslutning
  • Idealisk för vattenanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibreringspunkter (ISE) 1
Kalibreringspunkter (pH) 3
Kontakttyper 1xLAN, 2xUSB-A, 1xUSB-B, 2xRS232
Datapunkter USB export eller pdf/CSV-format
Visningstyp Färg VGA TFT-skärm med 320x240 pixlar
Drift Online visning
Ingångar En analog och en digital (IDS ) mätingång
Språk Engelska
Material Polypropenhölje
Modell TitroLine 7800
Räckvidd (mV) 1200 mV +\-
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (mV) 0.2mV
Upplösning (pH) 0,004 pH-enheter
Volymprov (metriskt). 5/10/20/50 mL
Mått (L x B x H) 153mm x 296mm x 450mm
Bredd (engelska) 6,0 tum.
Djup (engelska) 11,6 tum
Burettfunktioner 50 användarmetoder