Läs mer
Velp Scientifica™ TITROLINE 5000 automatisk titrator
Produktkod. 15349494 Handla allt Velp Produkter
Change view
Modell:
Titroline Easy K
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15349494 Titroline Easy K Varje
1 options
Produktkod. 15349494 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer R30800194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82505.00 SEK
    78094.33 SEK / Paket med 1
    Save 4410.67 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Velp Scientifica™ TITROLINE 5000 Automatisk Titrator med kompakt ny titrator för enkla rutintitreringar.
  • Titrering till pH, mV - slutpunkt (2 EP)
  • Titrering till en ekvivalenspunkt (pH och mV) med dynamisk eller linjär titreringstillägg
  • Manuella titreringar med styrenheten
  • Doseringsuppgifter
  • Antal metoder: 3
  • Salthalt i livsmedel (ost, sojasås, ketchup)
  • Total syra i vin och drycker
  • Kväve enligt Kjeldahl
  • Klorid i dränkvatten och andra prover
  • Alkalinitet (p + m-värde)
  • FOS/TAC
Specifikationer
Visningstyp 3,5 tums pekskärm i färg
Typ Automatisk titrator
För användning med (applikation) Kombinerad destillation och titrering, för samtidig Kjeldahl bestämning av kväve/protein
Material Teknopolymer
Modell Titroline Easy K
Djup (metriskt) 416 mm