Beskrivning
- Gränssnitt: 1 x USB-A och 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
- Doseringshastighet: max. 100 ml/min (med 50 ml enhet)
- Påfyllningshastighet: min 30 s till 999 s justerbar (tid beroende på cylindervolymen)
- 20 ml doseringsenhet
- Doseringsnoggrannhet: systematiskt fel 0,15 %, slumpmässigt fel 0,05 % i enlighet med EN ISO 8655-6
- Titrering med handkontroll (mus)
- Titreringshastigheten kan justeras i fem olika steg för att optimera titreringshastigheten och noggrannheten
- Automatisk beräkning av resultat i olika enheter och export till skrivare eller USB minnesenhet
- Automatisk viktregistrering när en våg är ansluten
- Justerbar dosering och fyllningshastighet för varje metod
- Justerbar fyllning mellan varje dossteg
- Den intelligenta påfyllningsfunktionen kontrollerar om ett doseringssteg är genomförbart utan påfyllning i förväg
- Detta minskar felaktiga funktioner under en seriell doseringsprocess
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655, del 6; EMC: 2004/108/EG; säkerhet EG- Direktiv 2006/95 |
| Kontakttyper | Omröraranslutning: TM 50, strömförsörjning direkt genom kolvbyrett |
| Beskrivning | Utan magnetomrörare |
| Visningstyp | Grafikkapabel TFT-skärm |
| Inkluderar | Färdig att använda monterad 20 ml doseringsenhet, manuell styrenhet, titreringsklämma, stativ och strömförsörjning 100-240 V |
| Knappsats | Enheten styrs med knapparna på själva enheten, kontrollenheten TZ 3880 och valfritt PC-tangentbord (USB ) |
| Modell | Titronic™ 300 |
| Strömförsörjning | 100 till 240 V, 50/60 Hz, strömingång 30 VA |
| Upplösning | 0,005 till 0,025 ml (beroende på doseringsenhet) |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivning | 10 °C till 40 °C |
| Visa mer |