Läs mer
SI Analytics TITRONIC 300 Modul 1 Basenhet
Produktkod. 15354408 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Spänning:
100 till 240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
15354408 100 till 240 V Varje
1 options
Produktkod. 15354408 Leverantör SI Analytics Leverantörsnummer 285225810
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust, pålitlig, färdig att använda, TITRONIC 300, modul 1 grundenhet som är idealisk för användning i många laboratorie- och vetenskapliga och forskningsmiljöer.
  • TITRONIC 300 Modul 1 TM 300/50 100-240V
  • Motordriven kolvbyrett med 20 eller 50 ml doseringsenhet
  • För manuella titreringar och mycket exakta doseringsuppgifter
  • TITRONIC™ 300 kan helt styras från en PC via USB- eller RS-232-gränssnittet
  • Upp till 16 byretter kan anslutas till varandra via RS232-gränssnittet enligt kedjans princip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ TITRONIC 300 Modul 1 Basic Unit Titrator
Spänning 100 till 240 V