Läs mer
SI Analytics Titronic 300 Modul 2 TM 300/50 med omrörare
Produktkod. 15341645 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Inkluderar:
Omrörare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15341645 Omrörare Varje
1 options
Produktkod. 15341645 Leverantör SI Analytics Leverantörsnummer 285225830
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Motordriven kolvbyrett med 20 eller 50 ml doseringsenhet idealisk för manuella titreringar och mycket exakta doseringsuppgifter.
  • Motordriven kolvbyrett med 20 eller 50 ml doseringsenhet
  • För manuella titreringar och mycket exakta doseringsuppgifter
  • TITRONIC™ 300 kan helt styras från en PC via USB- eller RS-232-gränssnittet
  • Upp till 16 byretter kan anslutas till varandra via RS232-gränssnittet enligt kedjans princip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Titronic 300 Modul 2 TM 300/50 100-240V med omrörare
Visningstyp Grafikkompatibel TFT-skärm.
Inkluderar Omrörare
Spänning 100/240 V; 50/60 Hz