Beskrivning
- Ventil: PTFE/ETFE
- Cylinder: borosilikatglas 3.3 (DURAN™ )
- Slangar: FEP, blå
- Intelligenta utbytbara moduler med 5, 10, 20 och 50 ml volymkapacitet
- Anslut till en skrivare och/eller en analytisk balans
- Fjärrkontrollåtkomst via RS232 eller USB gränssnitt
- Anslut upp till 16 enheter med en USB eller RS232-port på en PC med de två integrerade RS232-gränssnitten (Daisy Chain)
- Styr doseringen med den manuella styrenheten och den dedikerade knappsatsen
- Justerbara doserings- och fyllningshastigheter optimerar hastighet och noggrannhet
- Förvara doseringsmetoder med olika parametrar
- Justerbar dosering och fyllningshastighet
- Doseringsvolymen beräknas automatiskt utan extra PC-programvara
- Flera metoder med olika parametrar kan lagras
- Automatisk viktregistrering när vågen är ansluten
- Titrering med hjälp av den manuella styrenhetens doseringsknappar
- Titreringshastigheten kan justeras för att optimera titreringshastigheten och noggrannheten
- Programmerbara automatiska beräkningar, skrivaren klar
- Automatisk viktregistrering när vågen är ansluten
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | 3,5 tum -1/4 VGA TFT-skärm med 320 x 240 pixlar |
| Typ | Kolvbyrett |
| Inkluderar | Magnetomrörare TM 235, stativstång TZ 1510, elektrodklämma Z 305, handkontroll TZ 3880 |
| Knappsats | Polyester |
| Material | Polypropen |
| Modell | Titronic™ 500 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivning | 10 °C till 40 °C |
| Mått (L x B x H) | 29.6 x 15.3 x 45 cm |