Beskrivning
- Intelligenta utbytbara enheter med 5, 10, 20 och 50 ml volym
- Anslutning av skrivare och analytiska vågar
- Komplett fjärrkontroll via RS232 eller USB-B-gränssnitt
- Tack vare de två RS232-portarna är det möjligt att ansluta upp till 16 enheter på en RS232 eller USB hamn vid ettor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Titronic 500 grundenhet |
| Inkluderar | Magnetomrörare TM 235, 20 ml utbytbar enhet WA 20, Stativstång TZ 1510, Elektrodklämma Z 305, Manuell styrenhet TZ 3880, Strömförsörjning 100 240 –V |
| Material | Polypropen |
| Modell | T 500-M2/20 |
| Temperaturområde (metrisk) Omgivning | 10 °C till 40 °C |
| Volymprov (metriskt). | 20 ml |
| Bredd (metrisk) | 15.3 cm |
| Djup (metriskt) | 29.6 cm |
| Spänning | 100 till 240 V |