Läs mer
Tivantinib, MedChemExpress
Produktkod. 16461316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16461316 200 mg -
16460548 5 mg 5mg
16418088 10 mg -
16417856 100 mg 100mg
16404007 50 mg -
16481916 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16461316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50686
MedChemExpress Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.
Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tivantinib
CAS 905854-02-6
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H19N3O2
Kvantitet 200 mg
Synonym ARQ 197
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.69 mM)
LEDER O=C(NC1=O)[C@@H](C2=CN3C4=C(C=CC=C42)CCC3)[C@@H]1C5=CNC6=C5C=CC=C6
Molekylvikt (g/mol) 369.42
Formel vikt 369.42
Procent renhet 96.99%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease